Learn More
Lutetium(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364118
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11364118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041415.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für die Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-81-1
MDL-Nummer MFCD00016191
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1182°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Stücke
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 231.97
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 8.3 g/mL