Learn More
Lutetium(III)-fluorid, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lutetium(III) fluoride |
| Schmelzpunkt | 1182°C |
| Physikalische Form | Klümpchen |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
| UN-Nummer | UN3288 |
| Formelmasse | 231.97 |
| Reinheit (%) | 99.9% |
| Güte | Reacton |
| Geruch | Odorless |
| Mehr anzeigen |