Learn More
Lutetium(III)-iodid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050190
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11398697 1 g 1 Gramm
11308707 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11398697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035803.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-45-1
MDL-Nummer MFCD00049970
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) iodide
Schmelzpunkt 1050°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Flocken oder Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,carbon tetrachloride and carbon disulfide.
Formelmasse 555.68
Reinheit (%) 99.9%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 5.60 g/mL