Learn More
Lutetium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048692
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11306328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011258.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100641-16-5
Summenformel LuN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 360.98
MDL-Nummer MFCD00150421
InChI-Schlüssel APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 16212852
IUPAC-Name Lutetium(3+);trinitrat;hydrat
SMILES [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) nitrate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Lu(NO3)3·xH2O
UN-Nummer UN1477
Formelmasse 360.98 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton
Empfindlichkeit Hygroskopisch