Learn More
Lutetium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050231
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11313308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036244.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12032-20-1
Summenformel Lu2O3
Molekulargewicht (g/mol) 397.93
MDL-Nummer MFCD00011100
InChI-Schlüssel UGBIHFMRUDAMBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutetium 3+ ; oxygen 2-, lutetium oxide, lutetium iii oxide trace rare earth metals basis 1g, cid159406, einecs 234-764-3, lu2o3, lutetium 3+
IUPAC-Name Dilutetium(3+)-Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Lu+3].[Lu+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) oxide
Schmelzpunkt 2487°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,5615
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 397.94
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 9.420 g/mL