Learn More
Lutetium-Stücke, destilliert dendritisch, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11301789 1 g 1 Gramm
11391779 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301789 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012410.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7439-94-3 | Lu | 174.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-94-3
Summenformel Lu
Molekulargewicht (g/mol) 174.97
MDL-Nummer MFCD00011098
InChI-Schlüssel OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lutecium, unii-5h0doz21uj, 5h0doz21uj, foil, foil, 0.127mm 0.005in thick reo, cassiopium, lutecio, cassiopeium, atom, pieces
PubChem CID 23929
ChEBI CHEBI:33382
IUPAC-Name Lutetium
SMILES [Lu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium pieces
Farbe Silber
Namenshinweis Distilled dendritic
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3178
Reinheit (%) 99.9%