Learn More
Lutetium-Standard: Lu @ 10 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17922556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17922556 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17922556 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGLLUN100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Lutetium-Standard: Lu @ 10 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lutetium
CAS 7439-94-3
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lutetium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Lu
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Lu
SMILES [Lu]
IUPAC-Name Lutetium
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 174
Menge 100 mL
Formelmasse 174,967 g/mol