Learn More
Thermo Scientific Chemicals Luxol-Echtblau MSBN, rein
Artikelnummer. 10348250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10348250
Marke: Thermo Scientific Chemicals 212170250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1328-51-4 | C32H14CuN8Na2O6S2 | 780.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1328-51-4
Summenformel C32H14CuN8Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 780.16
MDL-Nummer MFCD00071424
InChI-Schlüssel DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Solvent Blue 38
PubChem CID 92030797
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Luxol™ Fast Blue MBSN
Namenshinweis Pure
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acohols like methanol, ethanol, propano, ls; very soluble in gylcols, ethanolamine, choline, . insoluble in hydrocarbons.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 778.15
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Blau
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver