Learn More
Tork Luxuriöse 3-in-1 Haar- und Körper-Duschcreme Mini S2, Duftrichtung Argan-Vanille
Alle ansehen Tork ProdukteBeschreibung
Tork Die Luxury Hair and Body Shower Cream bietet ein luxuriöses 3-in-1-Duscherlebnis, das sich perfekt für Hotels, Spas und Sportanlagen eignet. Die Formel mit Arganöl und Pflegestoffen bietet den dreifachen Nutzen eines erfrischenden Shampoos und Conditioners sowie einer feuchtigkeitsspendenden Duschcreme. Neben der schonenden Reinigung von Haar und Körper pflegt das pflegende Shampoo das Haar und hält es weich und geschmeidig. Geeignet für Tork Seifen- und Desinfektionsmittelspender, die nachweislich einfach zu bedienen sind und allen Benutzern eine gute Handhygiene ermöglichen.
- Gäste werden mit diesem 3-in-1 Shampoo, Conditioner und feuchtigkeitsspendenden Duschgel ein luxuriöses Erlebnis genießen.
- 94 % der Inhaltsstoffe sind gemäß ISO16128 natürlichen Ursprungs.
- Verleihen Sie Ihrem Haar ein luxuriöses Pflegeerlebnis und sorgen Sie für ein weiches und geschmeidiges Hautgefühl – die Formel ist mit natürlichem Arganöl, besonders pflegenden Inhaltsstoffen und einem raffinierten Duft angereichert.
- EU-Ecolabel-zertifiziert und dermatologisch getestet mit hautfreundlichem pH-Wert.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Haar- und Körperduschgel |
| Farbe | Bernstein |
| Form | Cremefarben |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 8/Packung |
| Größe | 475 mL |