Description
- Angereichert mit natürlichem Magnolienextrakt für ein reichhaltiges und cremiges Händewascherlebnis.
- 94 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs (gemäß ISO 16128).
- Der elegante, lang anhaltende Duft besticht durch zitrische Kopfnoten und offenbart eine raffinierte Mischung aus Magnolien-, Orchideen- und Freesienaromen.
- EU-Ecolabel-zertifiziert und dermatologisch getestet mit hautfreundlichem pH-Wert.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Handseife |
| Farbe | Klar |
| Form | Schaumstoff |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 6/Pk. |
| Größe | 1 L |