Learn More
Tork Tork Luxuriöse Hand Mini Schaumseife S5, werkseitig versiegelter Flakon, 8 x 525 mL, 525902
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243714 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
8 Stück
Artikelnummer. 30243714
Marke: Tork 525902
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Tork Luxuriöse Hand Mini Schaumseife S5
  • Diese Seife ist für ein intensives, cremiges Wohlfühlerlebnis beim Händewaschen mit natürlichem Magnolienextrakt angereichert
  • Senken Sie Ihren Energieverbrauch: Die Schaumseife ist bei Verwendung mit kaltem Wasser nachweislich wirksam (basiert auf Tests bei 20°C)
  • Profitieren Sie vom schnellen Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden
  • Die Seife senkt den Wasserverbrauch um über 10% (basiert auf 2.000 Anwendungen mit einer Dosis Tork Luxuriöse Schaumseife im Vergleich zu Tork Mild-Duftende Flüssigseife)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hand Soap
Farbe Klar
Form Foam
Verpackung Plastic Bottle
Menge 8/Pk.
Größe 525 mL