Learn More
Tork Luxuriöse Softschaumseife
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243879 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4/Packung
Packungsgröße:
4 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30243879 4/Packung 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243879 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 500902
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für regelmäßiges Händewaschen, die Nachfüllpackung erzeugt einen angenehmen, hautfreundlichen Schaum.
  • Ideal für regelmäßiges Händewaschen: Unsere Nachfüllpackung für weichen Schaumseife erzeugt einen angenehmen, hautfreundlichen Schaum.
  • Diese dermatologisch getestete Formel sorgt für ein samtweiches Hautgefühl.
  • Diese Nachfüllpackung für Handseife bietet ein luxuriöses Erlebnis, indem sie einen reichhaltigen Schaum erzeugt und einen zarten Duft verströmt.
  • Profitieren Sie von mehr Hygiene durch die Verwendung unserer zuverlässigen automatischen Seifenspender.
  • Tork Die luxuriöse Soft Foam Soap ist eine reichhaltig schäumende Seife mit einem zarten Duft für ein angenehmes Handwascherlebnis.
  • Es ist sanft zur Haut und dermatologisch getestet.
  • Es schäumt reichhaltig und hinterlässt ein spürbar weiches Hautgefühl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Nachfüllpackung für Handseife
Farbe Klar
Form Schaumstoff
Abmessungen (L x B x H) 230 x 158 x 177 mm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) S3-Spender
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 2,83 in.
Länge (metrisch) 5 mm
Verpackung Kunststoffbeutel
pH-Bereich 5
Menge 4/Packung
Sterilität Nicht steril
Volumen (angloamerikanisch) 27,05 oz.
Volumen (metrisch) 800 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 31,12 oz.
Gewicht (metrisch) 882.3 g