Learn More
Luzindole, TRC
Artikelnummer. 30483519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483519 5 mg 5 Milligramm
30473370 10 mg 10 Milligramm
30471342 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483519 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4820005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117946-91-5
Summenformel C19 H20 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
IUPAC-Name 2-(2-Benzyl-1H-Indol-3-yl)Ethyl]Acetamid
SMILES CC(=O)NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Luzindole
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H20N2O/c1-14(22)20-12-11-17-16-9-5-6-10-18(16)21-19(17)13-15-7-3-2-4-8-15/h2-10,21H,11-13H2,1H3,(H,20,22)
Formelmasse 292.1576