Learn More
Welch™ Labor-Vakuum-System LVS 105 T - 10 ef 2MB
Artikelnummer. 10200790 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
260 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10200790
Marke: Welch™ 114184
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die Destillation/Verdampfung von Lösungsmitteln. Das Welch™ LVS105 T-10 ef Labor-Vakuumsystem ist eine ölfreie Membranpumpe für chemische Zwecke.
  • Für Destillation, Verdampfung und Trocknung
  • Ölfrei
  • Chemische Robustheit
  • Membranpumpe
  • Flüssigkeitsauffangbehälter
  • Emissionskondensator
  • Alle benetzten Teile bestehen aus hochwertigen, chemisch beständigen Materialien mit durchsichtigem, kunststoffbeschichtetem Glas, damit Lösungsmittel- und Säuredämpfe abgepumpt werden können.
  • Schwingungsdämpfungsfüße
  • 8 mm Einlass-/Abgasschlauchtülle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 90 V bis 260 V 50/60 Hz 1Ph
Abmessungen (L x B x H) 26 x 25 x 44 cm
Tiefe (metrisch) 260 mm
Modell LVS 105 T-10 ef
Geräuschpegel < 44 dB
Steckertyp Schuko-, UK- und US-Steckleitungen
Wirkleistung 90 W
Gewicht (metrisch) 19 kg
Pumpentyp Laborvakuumsystem
Luftverdrängung 20 l/min
Maximaler Druck < 2 mbar