Learn More
Welch™ PUMPSTAND ECOFLEX 82L/MIN Tp ecoflex 230V 50/60Hz CEE
Artikelnummer. 11872263 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
310 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) unitSize
11872263 310 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11872263
Marke: Welch™ 115254
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Membranpumpensystem ist für Anwendungen zur Lösungsmitteldestillation/-verdampfung konzipiert. Das Welch™ LVS 610 T ef Labor-Vakuumsystem enthält eine ölfreie chemikalienbeständige Membranpumpe (MPC) mit Kontrollpaket, Flüssigkeitsaufnahme und Emissionskondensator.
  • Chemisch beständige Membranpumpe MPC 601 T mit Frequenzwechsler und Gasballastventil
  • Abscheider auf der Saugseite mit 500 ml-Rundbodenkolben
  • Auf der Druckseite isolierter Intensivkühler mit 500 ml Rundbodenkolben mit Sicherheitsventil
  • Digitale Vakuumsteuerung 521 mit Fühler und Belüftungsventil
  • Eine automatisch regulierte Verbindung
  • Saugverbindung DN8 für einen Schlauchdurchmesser von 8 mm
  • Für den Anschluss vormontiert und vorverkabelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 36 x 31 x 44,5 cm (14,1 x 12,2 x 17,5 in.)
Tiefe (metrisch) 310 mm
Modell LVS 610 T ef
Gewicht (angloamerikanisch) 59 lb.
Gewicht (metrisch) 26,8 kg
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 445 mm
Gesamtbreite (metrisch) 360 mm
Pumpentyp Laborvakuumsystem
Luftverdrängung 81 l/min
Anwendungen Vakuumofen
Maximaler Druck < 2 mbar
Spannung 230 V