Learn More
Welch™ PUMPSTAND 75L/MIN 2 MBAR AUTO
Artikelnummer. 11872293 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Modell:
LVS 610 T
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11872293
Marke: Welch™ 115054
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Modell LVS 610 T
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Laborvakuumsystem
Spannung 230 V