Beschreibung
Laborvakuumsystem
Netvac 1, LVS mit Klemmringverschraubung A10.
Entspricht 2006/95/EG-Niederspannungsrichtlinie; 2006/42/EG-Maschinenrichtlinie; 2004/108/EG-Elektromagnetische Kompatibilitätsrichtlinie; 94/9/EG ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, Anhang III
• Chemikalienbeständige Membranpumpe MPC 301 Z mit Gasballastventil
• Saugseitiger Separator mit 500 ml Rundbodenkolben
• Druckseitiger, isolierter Intensivkühler mit Rundbodenkolben 500 ml mit Sicherheitsventil
• Ein manuell geregelter Anschluss
• Ansaugstutzen DN8 für Schlauchinnendurchmesser 8 mm
• Saugseite: Klemmringverschraubung A 10
• Anschlussfertig montiert und verdrahtet
Netvac 1, LVS mit Klemmringverschraubung A10.
Entspricht 2006/95/EG-Niederspannungsrichtlinie; 2006/42/EG-Maschinenrichtlinie; 2004/108/EG-Elektromagnetische Kompatibilitätsrichtlinie; 94/9/EG ATEX-Richtlinie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, Anhang III
• Chemikalienbeständige Membranpumpe MPC 301 Z mit Gasballastventil
• Saugseitiger Separator mit 500 ml Rundbodenkolben
• Druckseitiger, isolierter Intensivkühler mit Rundbodenkolben 500 ml mit Sicherheitsventil
• Ein manuell geregelter Anschluss
• Ansaugstutzen DN8 für Schlauchinnendurchmesser 8 mm
• Saugseite: Klemmringverschraubung A 10
• Anschlussfertig montiert und verdrahtet