Learn More
Nabertherm LVT 9/11/C550 Ascheofen
Artikelnummer. 18040110 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
18040110 9 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18040110 Lieferant Nabertherm Lieferanten-Nr. LV095H11NO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6280.00 €
    5764.89 € / 1 Stück
    Sparen 515.11 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Veraschungsofen mit Klapp- oder Hubtür bis 1100 °C
Der Ascheofen LV(T) ist speziell für Ascheverfahren bis 1050 °C im Labor konzipiert. Anwendungen umfassen die Bestimmung von Zündverlusten, das Aschen von Lebensmitteln und Kunststoffen zur anschließenden Stoffanalyse. Ein spezielles Frischluft- und Abluftsystem sorgt dafür, dass die Luft 6 Mal pro Minute ersetzt wird, sodass stets genügend Sauerstoff für den Aschenprozess vorhanden ist. Einströmende Luft passiert die Heizung in den Ofen und wird vorgeheizt, um eine gute Temperaturgleichmäßigkeit zu gewährleisten.
Standardausstattung:
  • Tmax 1100 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • Luftaustausch von mehr als 6-mal pro Minute
  • Gute Temperaturgleichförmigkeit durch Vorwärmen der einströmenden Luft, Temperaturgleichförmigkeit gemäß DIN 17052-1 bis +/- 10 °C im definierten leeren Arbeitsbereich (ab 550 °C)
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Exklusive Verwendung von Dämmmaterialien ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP)
  • Geeignet für viele standardisierte Ascheverfahren gemäß ISO, ASTM, EN und DIN
  • Optionale Klappentür (LV), die als Arbeitsplattform oder Hebetür (LVT) mit der heißen Fläche vom Bediener weg verwendet werden kann
  • Controller mit Touch-Bedienung B510 (5 Programme mit jeweils 4 Segmenten)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Controller: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick.
Bitte beachten Sie: Ein Ofen unter 2,9 kW wird mit einem Standard-UK-Stecker geliefert. Alles über 2,9 kW wird mit dem entsprechenden CEE-Stecker geliefert. Für alles über 2,9 kW stellen Sie bitte sicher, dass Sie vor dem Kauf die erforderliche Steckdose haben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 9 l
Temperatur (metrisch) 1.100 °C
Typ Schmelzofen
Spannung 220/240 V