missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LXR beta/NR1H2 Antibody (LXRB/2731), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18646678 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18646678 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18646678

Marke: Novus Biologicals NBP308914APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LXR beta/NR1H2 Monoclonal antibody specifically detects LXR beta/NR1H2 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LXR beta/NR1H2
Anwendungen ELISA, Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon LXRB/2731
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Liver X receptor beta, LXR-b, NER-I, NERliver X receptor-beta, nuclear orphan receptor LXR-beta, Nuclear receptor NER, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 2, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 2, oxysterols receptor LXR-beta, RIP15, steroid hormone-nuclear receptor NER, Ubiquitously-expressed nuclear receptorLXRB, UNRLX receptor beta
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human LXR beta/NR1H2 protein (Uniprot: P55055)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7376
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.