Learn More
LXR beta/NR1H2 Antibody (LXRB/2731) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18372003 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18372003 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18372003
Marke: Novus Biologicals NBP308914
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
LXR beta/NR1H2 Monoclonal specifically detects LXR beta/NR1H2 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LXR beta/NR1H2
Anwendungen ELISA, Peptide Array
Klassifikation Monoclonal
Klon LXRB/2731
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA, Protein Array
Zusammensetzung 10mM PBS
Gen-Alias Liver X receptor beta, LXR-b, NER-I, NERliver X receptor-beta, nuclear orphan receptor LXR-beta, Nuclear receptor NER, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 2, nuclear receptor subfamily 1, group H, member 2, oxysterols receptor LXR-beta, RIP15, steroid hormone-nuclear receptor NER, Ubiquitously-expressed nuclear receptorLXRB, UNRLX receptor beta
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human LXR beta/NR1H2 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7376
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2c κ