Learn More
Tocris Bioscience™ LY 2603618
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18797976
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18797976 10 mg 10 Milligramm
18729206 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18797976
Marke: Tocris Bioscience™ 6454/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective Chk1 inhibitor (IC50 = 7 nM)
LY 2603618 is a potent and selective Chk1 inhibitor (IC50 = 7 nM). Inhibits Chk1 autophosphorylation. Induces cell cycle arrest in the G2/M phase and induces the DNA damage response in lung cancer cells. Inhibits growth of NSCLC xenografts in mice when administered in combination with Pemetrexed (Cat.No. 6185).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[5-Bromo-4-methyl-2-[(2S)-2-morpholinylmethoxy)phenyl]-N'-(5-methyl-2-pyrazinyl)urea
CAS 911222-45-2
Menge 10 mg
Summenformel C18H22BrN5O3
Formelmasse 436.3
Reinheit 98%