Learn More
R&D Systems™ LY 310762 hydrochloride
Artikelnummer. 18035512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18035512 50 mg 50 Milligramm
18013842 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18035512 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3078/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective 5-HT1D antagonist
5-HT1D-preferring receptor antagonist (EC50 = 31 nM). Displays no activity on 5-HT transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192927-92-7
Summenformel C24H28ClFN2O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LY 310762 hydrochloride
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 430.94
Reinheit >98%
Molekulargewicht 430.948