Learn More
Tocris Bioscience™ LY 341495 disodium salt
Beschreibung
Highly potent and selective group II metabotropic glutamate receptor antagonist. Disodium salt of LY 341495 (Cat. No. 1209).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | LY 341495 disodium salt |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 397.33 |
| Reinheit | >97% |