Learn More
Ly-6C Antibody (ER-MP20), PE/Atto594, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18025436 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18025436 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18025436
Marke: Novus Biologicals NB10065413PEATT594
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
Ly-6C Monoclonal specifically detects Ly-6C in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Ly-6C
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon ER-MP20
Konjugat PE/ATTO 594
Verdünnung Flow Cytometry
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Ly 6c, Ly6c protein, Lymphocyte antigen 6 complex, Lymphocyte antigen 6 complex locus C, Lymphocyte antigen 6C, Lymphocyte antigen Ly 6C
Gensymbole LY6C1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Balb/c macrophage precursor cell hybrids
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 17067.0
Testspezifität Ly6C (ER-MP20)
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG2a