missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6G Rat anti-Mouse, BV480, Clone: 1A8, BD OptiBuild™

Artikelnummer. 15910560
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15910560 50 μg 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15910560

Marke: BD Biosciences 746448

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Ly-6G Monoclonal antibody specifically detects Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ly-6G
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1A8
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Brilliant Violet 480
Wirtsspezies Rat
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Refrigerate (2 to 8°C)
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.