Learn More
LY2940094, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453256
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16453256 25 mg -
16475626 100 mg 100 Milligramm
16444838 10 mg 10 Milligramm
16441097 50 mg 50 Milligramm
16427587 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16453256 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY114452
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress LY2940094 (BTRX-246040) is a potent, selective and orally available nociceptin receptor (NOP receptor) antagonist with high affinity (Ki=0.105 nM) and antagonist potency (Kb=0.166 nM). LY2940094 reduces ethanol self-administration in animal models.
LY2940094 (BTRX-246040) is a potent, selective and orally available nociceptin receptor (NOP receptor) antagonist with high affinity (Ki=0.105 nM) and antagonist potency (Kb=0.166 nM). LY2940094 reduces ethanol self-administration in animal models.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LY2940094
CAS 1307245-86-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23ClF2N4O2S
Menge 25 mg
Synonym BTRX-246040
Löslichkeitsinformationen DMSO : 41.67 mg/mL (86.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=CN=C1N2N=C(C)C(CN3CCC4(C5=C(C=C(Cl)S5)C(F)(F)CO4)CC3)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 480.96
Formelmasse 480.96
Reinheit (%) 98.1%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation