missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly6K Antibody (CL2433) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-36763JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ly6K Monoclonal antibody specifically detects Ly6K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Ly6K | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| cancer/testis antigen 97, CO16, CT97, FLJ35226, HSJ001348, Ly-6K, lymphocyte antigen 6 complex, locus K, lymphocyte antigen 6K | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q17RY6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL2433 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 54742 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur