missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly6K Antibody (CL2435) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-36764H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ly6K Monoclonal antibody specifically detects Ly6K in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Ly6K | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| cancer/testis antigen 97, CO16, CT97, FLJ35226, HSJ001348, Ly-6K, lymphocyte antigen 6 complex, locus K, lymphocyte antigen 6K | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q17RY6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2435 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 54742 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur