missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lycopene (>80%), TRC

Artikelnummer. 30479841
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30479841 5 mg 5 Milligramm
30482324 10 mg 10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30479841

Marke: Toronto Research Chemicals TRCL4875035MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lycopene
CAS 502-65-8
Summenformel C40 H56
Menge 5 mg
Synonym ψ,ψ-Carotene, Lycopene, all-trans- (8CI), (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)-2,6,10,14,19,23,27,31-Octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-Octamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridecaene, (all-E)-Lycopene, 2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-Dotriacontatridecaene, 2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyl-, (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)-, C.I. 75125, E 160d, Lyco Vit, Lyconat, Lycopene, Lycopene 7, Lycopene Base, Lycored, Mexoryl SAQ, NSC 407322, Redivivo, Solanorubin, Tomat-O-Red, all-trans-Lycopene, trans-Lycopene
InChI-Formel InChI=1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
SMILES CC(=CCC\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\CCC=C(C)C)\C)\C)\C)C
IUPAC-Name (6E,8E,10E,12E,14E,16E,18E,20E,22E,24E,26E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-tridecaene
Molekulargewicht (g/mol) 536.87
Formelmasse 536.4382
Name des Produkts
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.