Learn More
Invitrogen™ Human Lymphotactin ELISA Kit
Artikelnummer. 15495173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495173 96 Tests 1 Set
17804230 10 x 96 Tests 10 Stück
17105609 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15495173 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHXCL1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Lymphotactin XCL1 ELISA quantitates Hu Lymphotactin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Lymphotactin. Principle of the method The Human Lymphotactin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Lymphotactin, auch XCL1 genannt, ist ein Mitglied der C-Chemokin-Familie, die auf einzigartige Weise als Chemoattraktant für Lymphozyten, aber nicht für Monozyten oder Neutrophile wirkt, was eine wichtige regulatorische Rolle beim Transport mit Lymphozyten und bei Entzündungen nahelegt. Lymphotactin, das durch den Chemokin-XC-Rezeptor 1 (XCR1) signalisiert wird, wurde auf der obersten Ebene der Milz und auf niedrigen Ebenen in Lunge, Dünndarm und Doppelpunkt nachgewiesen und wird reichlich und selektiv durch aktivierte T-Zellen, insbesondere CD8+-T-Zellen, exprimiert und auch von NK-Zellen produziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P47992
Assay-Bereich 0.069 bis 50 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 150 pg/mL
Kalibrierbereich 150 bis 50 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 6375
Gensymbol ATAC,LPTN,LTN,SCM-1,SCM-1a,SCM1,SCM1A,SCYC1
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym ATAC, LPTN, LTN, SCM-1, SCM-1a, SCM1, SCM1A, SCYC1
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min