missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Lyn Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB720)
Beschreibung
Lyn Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Lyn proto oncogene (Lcl/Yes related novel protein tyrosine kinase) is encoded by the Lyn gene located on chromosome 8 in humans and belongs to the Src family kinase. It is a non-receptor tyrosine kinase that acts as a mediator in transducing cellular signaling. The most well studied expression of Lyn is in hematopoietic cell types, both lymphoid and myeloid cells with exclusion in T lymphocytes. It has also been observed that Lyn plays diverse roles such as in regulation of B cell receptor signaling, mast cell signaling and Epithelial - Mesenchymal Transition (EMT).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Lyn |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 24GB720 |
| Konzentration | 0.73 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | LYN |
| Gen-Zugriffsnummer | P07948, P25911, Q07014 |
| Gen-Alias | AA407514; CD180; CD180 antigen; CD180 molecule; CH73-38P6.3; FLJ26625; Hck-2; JTK8; lck/Yes-related novel protein tyrosine kinase; LY64; Ly78; lymphocyte antigen 64; lymphocyte antigen-64, radioprotective, 105kDa; LYN; lyn protein non-receptor kinase; lyn protein tyrosine kinase; LYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase; p53Lyn; p56Lyn; Radioprotective 105 kDa protein; RP105; Tyrosine-protein kinase Lyn; v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog; v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene protein-like protein; Yamaguchi sarcoma viral (v-yes-1) oncogene homolog; zgc:92124 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?