Learn More
Thermo Scientific™ LYNX 4000- und 6000 Superspeed-Zentrifugen mit innovativer GreenCool Technologie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30306806 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 × 1.000 ml
6 x 1000 ml
Max. RZB:
100.605 × g
68,905 xg
Max. Geschwindigkeit:
24.000 U/min
29.000 U/min
Spannung:
200/240 V
220/240 V
380/400 V
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Max. RZB Max. Geschwindigkeit Spannung Packungsgröße
30306806 6 x 1000 ml 100.605 × g 29.000 U/min 380/400 V 1 Stück
30306805 4 × 1.000 ml 68,905 xg 24.000 U/min 200/240 V 1 Stück
30306803 4 × 1.000 ml 68,905 xg 24.000 U/min 380/400 V 1 Stück
30306804 6 x 1000 ml 100.605 × g 29.000 U/min 220/240 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30306806 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75008591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55105.00 €
    46089.71 € / 1 Stück
    Sparen 9015.29 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Thermo Scientific LYNX Superspeed-Zentrifugen kombinieren hohe Leistung mit innovativer GreenCool Technologie für effiziente Trennungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Umweltbelastung. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 6 l (6 x 1000 ml) und Geschwindigkeiten von bis zu 100.605 x g. Erhältlich mit einer umfangreichen Rotorenauswahl.
Die Thermo Scientific LYNX Superspeed-Zentrifugen bieten leistungsstarke Technik mit hoher Anwenderfreundlichkeit und nachhaltiger Innovation. Sie verfügen über die GreenCool Technologie, ein Kühlsystem mit natürlichem Kältemittel (CO2) der nächsten Generation, das die Umweltbelastung verringert (GWP von 1). Diese fortschrittliche Technologie reduziert den Energieverbrauch, verbessert die allgemeine Kühlleistung und senkt die Betriebskosten. Darüber hinaus bietet die LYNX Serie verbesserten Komfort durch einfachere Handhabung und einen ruhigen Betrieb für hohe Anwenderfreundlichkeit. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 6 l und Geschwindigkeiten von bis zu 100.605 x g.
Die Thermo Scientific LYNX Superspeed-Zentrifugenserie bietet leistungsstarke Technik mit hoher Anwenderfreundlichkeit und nachhaltiger Innovation. Sie verfügt über die GreenCool Technologie, ein Kühlsystem der nächsten Generation mit natürlichem Kältemittel (CO2). Diese Technologie reduziert die Umweltauswirkungen mit einem globalen Erderwärmungspotential (GWP) von 1 und gewährleistet gleichzeitig einen ozon-freundlichen Betrieb. Die fortschrittliche Technologie reduziert den Energieverbrauch und verbessert die allgemeine Kühlleistung. Darüber hinaus bietet die LYNX Serie verbesserten Komfort durch einfachere Handhabung und einen ruhigen Betrieb für hohe Anwenderfreundlichkeit. Der reduzierte Energieverbrauch und das effiziente Design tragen auch zu niedrigeren Betriebskosten bei, was die LYNX Zentrifugen zu einer kosteneffektiven Wahl für Labore macht.
In zwei Ausführungen erhältlich:
LYNX 4000: Für den täglichen Laborbedarf entwickelt, bietet diese bis zu 4 l Fassungsvermögen (4 x 1000 ml) und Geschwindigkeiten von bis zu 68.905 x g. Zudem unterstützt sie eine Vielzahl von Röhrchen, Flaschen und Platten.
LYNX 6000: Für Höchstleistungsanwendungen entwickelt, bietet diese bis zu 6 l Fassungsvermögen (6 x 1000 ml) und Geschwindigkeiten von bis zu 100.605 x g. Eine umfassende Rotorauswahl für Hochgeschwindigkeits- und kontinuierlichen Durchflussbetrieb/Zonaltrennungen. Ein optionaler HEPA-Filter erhöht die Biosicherheit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Forschung und Bioproduktion.
Beide Modelle werden fachgerecht in Deutschland in einer zertifizierten abfallfreien Fabrik hergestellt, die zu 100 % mit erneuerbarer Elektrizität versorgt wird.
Von der akademischen Forschung bis zur Bioproduktion erfüllen LYNX Zentrifugen hohe Anwendungsanforderungen:
Erstklassige Leistung: Erreichen Sie bis zu 100.605 x g und verarbeiten Sie bis zu 6 l pro Durchlauf.
Eine vielseitige Rotorauswahl: Wählen Sie aus bis zu 19 Rotoren, darunter Thermo Scientific Fiberlite Kohlefaserrotoren mit 15 Jahren Garantie, Ausschwingrotoren für Anwendungen mit hoher RZB und Festwinkelrotoren für verschiedene Röhrchen- und Flaschengrößen sowie Durchfluss-/Zonalrotoren für großvolumige Trennungen.
SchnellereParametereingabe und erhöhte Rotorsicherheit durch Rotorinnovationen
  • Schnell und sicher per Knopfdruck: Der Thermo Scientific Auto-Lock Rotorwechsel ermöglicht einen schnellen Wechsel in nur 3 Sekunden.
  • Automatische Rotorerkennung: Thermo Scientific Auto-ID mit sofortiger Rotorerkennung unterstützt eine nahtlose Einrichtung und hilft, Anwenderfehler zu vermeiden.
nachhaltige Innovation: Die GreenCool Technologie senkt den Energieverbrauch (bis zu 13 %), reduziert die Wärmeabgabe (bis zu 8 %) im Vergleich zum vorherigen Modell und senkt die Betriebskosten.
Smart Vacuum System (nur Modell LYNX 6000): Das intelligente Vakuumsystem wird nur bei Bedarf aktiviert, um den Energieverbrauch weiter zu senken.
Erhöhte Biosicherheit (nur Modell LYNX 6000) : Ein optionaler HEPA-Filter erweitert die Biosicherheitsstufen für regulierte Umgebungen.
Hoher Bedienkomfort: Der Thermo Scientific Centri-Touch Touchscreen bietet eine intuitive Steuerung, integrierte Schulungen und eine sichere Anwenderzugriffskontrolle mit Passwortschutz.
Einhaltung von GMP/GLP-Anforderungen: Zur Unterstützung des GMP/GLP-Datenmanagements entwickelt und mit der Thermo Scientific Centri-Log Plus Software für die Konformität gemäß FDA 21 CFR Part 11 ausgelegt.
Fernüberwachung: Die Thermo Scientific Centri-Vue App ermöglicht die Echtzeitüberwachung und -steuerung mehrerer Zentrifugen von einem mobilen Gerät aus.
Auf Anwenderkomfort optimiert: Das kompakte Design, das nicht angeschraubt werden muss, die automatische Türöffnung und eine integrierte Arbeitsfläche erleichtern die tägliche Handhabung.
Mit modernster Effizienz, innovativer Rotortechnologie und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt definiert die LYNX Superspeed-Zentrifugenserie Leistung und Zuverlässigkeit neu und senkt gleichzeitig die Gesamtkosten des Betriebs.
Frühere Modelle: Thermo Scientific Sorvall LYNX 4000 Superspeed-Zentrifuge und Thermo Scientific Sorvall LYNX 6000 Zentrifuge.
Die auf dieser Seite genannten Produkte sind für die Verwendung im Labor bestimmt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass die Leistung des Produkts für die spezifische Verwendung oder Anwendung geeignet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 6 x 1000 ml
Max. Geschwindigkeit 29.000 U/min
Max. RZB 100.605 × g
Gekühlt FCKW-frei
Produktlinie Sorvall
Rotor Identification Auto-ID Instant
Spannung 380/400 V
Produkttyp Zentrifuge