Beschreibung
- Enthält 4 beheizte Regale mit Regelung von Umgebungstemperatur bis 50 °C für optimierte Lyophilisation.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Beheizte Produktregalkammer |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Temperaturbereich (metrisch) | Bis zu 60 °C |
| Material | Edelstahl (304) |
| Steckertyp | Schuko |
| Spannung | 230 V |