Learn More
LYPLAL1 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18621427 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18621427 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18621427 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306252PE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
LYPLAL1 Polyclonal specifically detects LYPLAL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LYPLAL1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Verdünnung Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 3.1.2.-, FLJ99730, KIAA1238, lysophospholipase-like 1, lysophospholipase-like protein 1, Q96AV0
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LYPLAL1 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 127018
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus