missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B Antibody (CL1129) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52969AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B Monoclonal antibody specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| CT31FLJ10538, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, homolog 1A, JARID1BFLJ16281, jumonji, AT rich interactive domain 1B, Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), lysine (K)-specific demethylase 5B, PLU-1FLJ12459, PLU1FLJ23670, PUT1, RBBP2H1, RBBP2H1AFLJ12491, RBP2-H1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9UGL1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Epigenetics | |
| 10765 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL1129 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur