Learn More
Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B Antibody (CL1129) [PE], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30302314 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30302314 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30302314
Marke: Novus Biologicals NBP252969PE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B Monoclonal antibody specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL1129
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CT31FLJ10538, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, homolog 1A, JARID1BFLJ16281, jumonji, AT rich interactive domain 1B, Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), lysine (K)-specific demethylase 5B, PLU-1FLJ12459, PLU1FLJ23670, PUT1, RBBP2H1, RBBP2H1AFLJ12491, RBP2-H1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9UGL1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Epigenetics
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10765
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1