missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200003759 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18281237 0.025 mg 25 Mikrogramm
18238198 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18281237

Marke: Novus Biologicals NBP282107SS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 Polyclonal specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 ug/mL, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2.5-5 ug/mL
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, JmjC domain-containing protein 3, JMJD3lysine-specific demethylase 6B, jumonji domain containing 3, histone lysine demethylase, Jumonji domain-containing protein 3, KIAA0346jumonji domain containing 3, lysine (K)-specific demethylase 6B, Lysine demethylase 6B
Gensymbole KDM6B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen JMJD3 antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human JMJD3. The immunogen is located within amino acids 1370 - 1420 of JMJD3. Amino Acid Squence: KVPGSRTPGHQENNNF
Molekulargewicht des Antigens 180 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Chromatin Research, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23135
Testspezifität This antibody is specific for Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 and will not recognize other JMJD proteins.
Zielspezies Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.