missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 Polyclonal specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.25-4 ug/mL, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2.5-20 ug/mL, Immunocytochemistry 2.5 ug/mL |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, JmjC domain-containing protein 3, JMJD3lysine-specific demethylase 6B, jumonji domain containing 3, histone lysine demethylase, Jumonji domain-containing protein 3, KIAA0346jumonji domain containing 3, lysine (K)-specific demethylase 6B, Lysine demethylase 6B |
| Gensymbole | KDM6B |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?