missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18613280 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18613280 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18613280 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP282107PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 Polyclonal antibody specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, JmjC domain-containing protein 3, JMJD3lysine-specific demethylase 6B, jumonji domain containing 3, histone lysine demethylase, Jumonji domain-containing protein 3, KIAA0346jumonji domain containing 3, lysine (K)-specific demethylase 6B, Lysine demethylase 6B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the carboxy terminus of human Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3. The immunogen is located within amino acids 1370-1420 of Lysine (K)-specific Demethylase 6B/KDM6B/JMJD3. Amino Acid Sequence: KVPGSRTPGHQENNNF
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Chromatin Research, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23135
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.