Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A, 50 ml-Röhrchen
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Menge:
10 x 50-ml-Röhrchen
2 x 50-ml-Röhrchen
50 x 50-ml-Röhrchen
Tamaño de la unidad:
10 Stück
100 Stück
2 Stück
50 Stück
500 Stück
Descripción
- Röhrchengröße: 50 ml
- Probentyp: Alle Proben
- Anzureicherndes Molekül: DNA
Especificaciones
Especificaciones
| Bead-Typ | Granatsplitter und Keramiksphären |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Probentyp | Animal Tissues, Plants, Insects, Worms, Bakterien, Yeast, Fungi, Algae |
| DNase | DNase-frei |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
| Matrix | Lysematrix A |
| Menge | 50 x 50-ml-Röhrchen |
| RNase | RNase-frei |
| Probenvolumen | Bis zu 7 g pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido