Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A, 50 ml-Röhrchen
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 50-ml-Röhrchen
2 x 50-ml-Röhrchen
50 x 50-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
2 Stück
50 Stück
500 Stück
Beschreibung
Lysematrix A-Röhrchen enthalten Granatmatrix und 1/4 in.-Keramiksphären zum Mahlen und Lysieren einer Reihe von Probentypen. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren. Für die Verwendung mit FastPrep Geräte oder einem Bead Beater.
- Röhrchengröße: 50 ml
- Probenarten: Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Nematoden, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
- Bead-Material: Granatsplitter und fünfzig Keramikkugeln mit 1/4 Zoll Durchmesser (6,35 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Bead-Typ | Granatsplitter und Keramiksphären |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Probentyp | Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen |
| DNase | DNase-frei |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
| Matrix | Lysematrix A |
| Menge | 2 x 50-ml-Röhrchen |
| RNase | RNase-frei |
| Probenvolumen | Bis zu 7 g pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.