Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B, 2 ml-Röhrchen
Artikelnummer. 11452410 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 x 2-ml-Röhrchen
50 x 2-ml-Röhrchen
500 x 2-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452410 50 x 2-ml-Röhrchen 50 Stück
11462410 100 x 2-ml-Röhrchen 100 Stück
11472410 500 x 2-ml-Röhrchen 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452410 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116911050
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lysematrix B enthält 0,1 mmSilikakugeln für das Lysieren von Bakterien und Sporen.
Lysematrix B-Röhrchen enthalten 0,1 mm-Silikasphären und werden mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads zur Lyse von Bakterien, Pilzgewebe und Sporen verwendet.
  • Röhrchengröße: 2 ml
  • Probenarten: Grampositive und negative Bakterien, Pilzgewebe, Sporen
  • Bead-Material: 0,1 mm-Silikasphären
Spezifikation
Bead-Typ Silikasphären
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Format Röhrchen
Probentyp Bakterien, Pilze, Bodenproben, Tierische Gewebe
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Matrix Lysematrix B
Produkttyp Lysing-Matrix
Menge 50 x 2-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.