Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysematrix E, 15 ml-Röhrchen
Artikelnummer. 15719200 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 x 15-ml-Röhrchen
5 x 15-ml-Röhrchen
50 x 15-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15719200
Marke: MP Biomedicals™ 116934005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lysematrix E wird vorwiegend für Umweltproben wie Böden, Sedimente, Abwasser und Fäkalien verwendet. Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
Lysematrix E-Röhrchen enthalten 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären und 4 mm-Glas-Beads. Sie werden zusammen mit FastPrep Instrumenten oder anderen Beads zum Lysieren und Mahlen von Umweltproben für die Nukleinsäure-Extraktion verwendet. Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
  • Röhrchengröße: 15 ml
  • Probenarten: Boden, Fäkalien, Sediment, Abwasser, Schlamm, Kompost, Rhizosphäre
  • Matrix-Zusammensetzung: 1,4 mm-Keramikkugeln, 0,1 mm-Silikakugeln, acht 4 mm-Glasbeads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bead-Typ 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Probentyp Bodenproben, Umwelt, Fäkalien
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
Matrix Lysematrix E
Menge 5 x 15-ml-Röhrchen
RNase RNase-frei
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.