Learn More
MP Biomedicals Lysematrix E mit Barcode, 96 Well-Platte
Artikelnummer. 15749200 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Gestell
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15749200
Marke: MP Biomedicals 116984001B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Effektiv bei der Lyse gemischter Proben, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
  • Rack inklusive 1.2 ml-Cluster-Streifen-Röhrchen und -Kappen.
  • Jedes Röhrchen ist mit 1.4 mm-Keramikkugeln, 0.1 mm-Kieselgelkugeln, 1 x4 mm-Glasperlen gefüllt.
  • Einzelne Röhrchen sind 2-D barcodiert.
  • Bindet keine Nukleinsäuren.
  • Typische Applikationen: Isolierung von Nukleinsäuren, Extraktion von Nukleinsäuren, Zellkultur, Proteomik, Aufreinigung und Nachweis, Proteinaufreinigung, DNA-Aufreinigung, RNA-Aufreinigung, Verarbeitung von Pflanzengewebe, Gewebeanalyse, Bodenanalyse, Bakterienkultur, Hefenkultur, Fungalgewebsanalyse, Mikrobiomstudien, Metabolitextraktion, Umweltanalyse, Lyse von Organismen in Fäkalien, Fekalmetagenomik, Abwasseranalyse, Wasseranalyse, Wasseranalyse Schlammanalyse, Tumorhomogenisierung.
  • Nur für Forschungszwecke (RUO).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Gestell
Enthält Matrix E: 1,4 mm Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären und ein 4 mm-Glas-Bead Cluster-Streifen-Röhrchen, Polypropylen. Cluster-Streifen-Kappe, Silikon, tiefes Gestell, Polypropylen
Material Keramik, Silika, Glas, Polypropylen
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern (15 bis 30 °C).