Learn More
Macherey-Nagel™ Lysepuffer T1
Product Code. 15899137
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
1000 Milliliter
Product Code. 15899137
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 740940.100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lysepuffer zur Isolierung und Reinigung genomischer DNA-Proben mit kompatiblen Kits (z. B. NucleoSpin™ Gewebekits, NucleoMag™ DNA Lebensmittel).
Specifications
Chemischer Name oder Material Lysepuffer T1
Farbe Farblos
Konzentration Bis zu 2 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Isolierung und Reinigung von DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompatible Kits (z. B. NucleoSpin Gewebekits, NucleoMag DNA Lebensmittel)
pH 7,5 bis 8,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Zusammensetzung Chemisches Gemisch in Wasser