Learn More
Macherey-Nagel™ Lysepuffer T1
Click to view available options
Menge:
100 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lysepuffer T1 |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | Bis zu 2 % |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Reinigung von DNA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatible Kits (z. B. NucleoSpin Gewebekits, NucleoMag DNA Lebensmittel) |
| pH | 7,5 bis 8,5 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1000 mL |
| Zusammensetzung | Chemisches Gemisch in Wasser |
| Geruch | Geruchsneutral |