Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Solution for GeneJET Plasmid Miniprep Kit
Artikelnummer. 10397979 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
70 ml
Packungsgröße:
70 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10397979 70 ml 70 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10397979 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. R1223
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit and may be purchased separately.
Thermo Scientific GeneJET Lysis Solution is a component of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Cat. No. K0502, K0503) and may be purchased separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Puffer Lysepuffer
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern, -20 °C)
Beschreibung Lyselösung
Produktlinie GeneJET
Produkttyp Lyselösung
Menge 70 ml
Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lysis Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulphate, Sodium hydroxide