Learn More
Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 Antibody (2E5), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200022747 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30034780 50 μL 50 Mikroliter
30026603 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30034780
Marke: Novus Biologicals NBP32616550ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 Monoclonal antibody specifically detects Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2E5
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:5000, Flow Cytometry 1:20-1:200, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias EC 1.4.3, EC 1.4.3.-, LOR2, lysyl oxidase homolog 2, lysyl oxidase related 2, lysyl oxidase-like 2, Lysyl oxidase-like protein 2, Lysyl oxidase-related protein 2, Lysyl oxidase-related protein WS9-14, WS9-14
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from Human Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 [UniProt Q9Y4K0]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4017
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG