Learn More
Thermo Scientific Chemicals m-Kresolpurpur, rein, Indikatorqualität
Artikelnummer. 10013030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10013030
Marke: Thermo Scientific Chemicals 228200100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2303-01-7 | C21H18O5S | 382.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2303-01-7
Summenformel C21H18O5S
Molekulargewicht (g/mol) 382.43
MDL-Nummer MFCD00005871
InChI-Schlüssel OLQIKGSZDTXODA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73030
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=C(C=C(C=C4)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Cresol Purple
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 382.42
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 900 min. (578nm, in buffer)
Visuelles Übergangsintervall from pH 7.4 (yellow) to pH 9.0 (purple)
Farbe Grün
Menge 10 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver