Learn More
m-Kresolpurpur, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
m-Cresol Purple acts as a pH indicator dye. It plays an important role in spectrophotometric pH measurements. It operates in the pH ranges 1.2 - 2.8 (red to yellow) and 7.4 - 9.0 (yellow to violet). Further, it is employed to stain epithelial cells and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
m-Kresolpurpur dient als pH-Indikatorfarbstoff. Es spielt eine wichtige Rolle bei der pH-Messung in der Spektralphotometrie. Es arbeitet im pH-Bereich von 1.2 bis 2.8 (rot bis gelb) und von 7.4 bis 9.0 (gelb bis violett). Darüber hinaus wird es zur Färbung von Epithelzellen und Proteinen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Natriumhydroxid-Lösung. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Übergangsintervall (Säure): pH 1.2 (rot) bis pH 2.8 (gelb); (alkalisch) pH 7.4 (gelb) bis pH 9.0 (violett).Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | m-Cresol Purple |
| Beilstein | 350314 |
| Merck Index | 14,2577 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and sodium hydroxide solution. Slightly soluble in alcohol. |
| Formelmasse | 382.44 |
| Menge | 5 g |